Learn More
Sal sódica rojo de fenol, solución acuosa al 0,02 % p/v, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
600 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410161 500 mL 500 ml
11308977 100 mL 100 ml
11318977 6 x 100 mL 600 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410161 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038702.AP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 34487-61-1 | C19H13NaO5S | 376.358 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34487-61-1
Fórmula molecular C19H13NaO5S
Peso molecular (g/mol) 376.358
Número MDL MFCD00066901
Clave InChI HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
Nombre IUPAC sodio;4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenolato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol Red sodium salt
Concentración 0.02% w/v aq. soln.
Densidad 0.972 g/mL
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.37