Learn More
Rojo fenol, puro, solución al 0,02 % en agua, grado indicador, Fisher Chemical
Código de producto. 10191620 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10191620 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 10191620 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/2420L/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 34487-61-1
Fórmula molecular C19H13NaO5S
Número MDL 3552
Clave InChI HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenolato
Peso molecular (g/mol) 376.358
PubChem CID 23686673
Envase Frasco de vidrio ámbar
Color Rojo
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenol Red
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Phenol, 4, 4'-(3H-2, 1-benzoxathiol-3- ylidene)bis-, S, S-dioxide, monosodium salt 34