Learn More
Phenol Red, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Código de producto. 11463723 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
500 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463723 500 g 500 GR
10315860 5 g 5 GR
10111580 25 g 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463723 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/2420/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 143-74-8
Fórmula molecular C19H14O5S
Peso molecular (g/mol) 354.38
Número MDL MFCD00003552
Clave InChI BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Punto de fusión 300°C
Nombre IUPAC 4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.38g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Marrón-Rojo
Cantidad 500 g
Forma física Polvo