Learn More
Indicador rojo de fenol, reactivo ACS, Solstice
Código de producto. 15663830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15663830 25 g Frasco de vidrio 25 g
15653830 10 g Frasco de vidrio 10 g
15643830 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15663830 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3266125G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.00€
    80.48€ / 25 g
    Ahorro 17.52€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-04-2027
Añadir a la cesta
Indicador, reactivo ACS
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-74-8
Fórmula molecular C19H14O5S
Peso molecular (g/mol) 354.38
Número MDL MFCD00003552
Clave InChI BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Phenolsulfonphthalein
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
Nombre IUPAC 4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol Red
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual 6,8 a 8,2 (amarillo a rojo)
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 326470
Color Rojo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 354,38g/mol
Grado Reactivo ACS