Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de fenol, indicador
Código de producto. 10689833 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10689833 100 g Frasco de vidrio 100 g
10791745 5 g Frasco de vidrio 5 g
10665202 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10689833 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 151431000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 143-74-8 | C19H14O5S | 354.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-74-8
Fórmula molecular C19H14O5S
Peso molecular (g/mol) 354.38
Número MDL MFCD00003552
Clave InChI BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Phenolsulfonephthalein
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol Red
Punto de fusión >300.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 1700 (558nm, in buffer) (E (1% min./1cm))
Intervalo de transición visual from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Beilstein 19, 91
Índice Merck 15, 7360
Color Beig-marrón a gris
Información de solubilidad Solubility in water: 0.77g/L. Other solubilities: soluble in ethanol
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino, escamas y/o trozos
Nombre IUPAC 4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.38
Grado Pure