Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenol Red |
| Punto de fusión | >300.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Extinción específica | 1700 (558nm, in buffer) (E (1% min./1cm)) |
| Intervalo de transición visual | from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red) |
| Beilstein | 19, 91 |
| Índice Merck | 15, 7360 |
| Color | Beig-marrón a gris |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 0.77g/L. Other solubilities: soluble in ethanol |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Phenol Red
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.