Learn More
Indicador rojo de fenol, 0,5% (p/v), Ricca Chemical
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenol Red Indicator |
| CAS | 34487-61-1, 7732-18-5 |
| % mín. CAS | 98.0, 0.49 |
| % máx. CAS | 100.0, 0.51 |
| Envase | Frasco de polietileno natural |
| Fórmula molecular | C19H13NaO5S |
| Color | Naranja/rojo |
| pH | 6 a 7.3 |
| Cantidad | 500 mL |
| Clave InChI | HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M |
| Mostrar más |