Learn More
Rojo de fenol, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15548824 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15548824 25 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 25 ml
15538824 5 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15548824 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor T25403
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 143-74-8
Fórmula molecular C19H14O5S
Peso molecular (g/mol) 354.38
Número MDL MFCD00003552
Clave InChI BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
Nombre IUPAC 4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol Red
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.39
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Cantidad 25 g