Learn More
Rojo fenol (> 90%), CTR
Código de producto. 30416797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416797 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30416797 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP295310100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol red
CAS 143-74-8
Fórmula molecular C19 H14 O5 S
Cantidad 100 g
Sinónimo Phenolsulfonphthalein, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-3H-2,1-benzoxathiole 1,1-dioxide, PSP
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
SMILES Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
Nombre IUPAC 4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1λ ^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol
Peso molecular (g/mol) 354.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.0562