Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de fenol
Código de producto. 10035950 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10035950 5 g Frasco de vidrio 5 g
10157750 10 g Frasco de vidrio 10 g
10299473 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10035950 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 417240050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.05€
    34.65€ / 5 g
    Ahorro 6.40€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 143-74-8 | C19H14O5S | 354.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-74-8
Fórmula molecular C19H14O5S
Peso molecular (g/mol) 354.38
Número MDL MFCD00003552
Clave InChI BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Phenolsulfonephthalein
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol Red
Punto de fusión >300.0°C
Nombre de nota Pure
Claridad passes test
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Beilstein 19, 91
Índice Merck 15, 7360
Color De incoloro a amarillo
Información de solubilidad Solubility in water: 0.77g/L. Other solubilities: soluble in ethanol
Cantidad 5 g
Forma física Líquido después derretirse
Nombre IUPAC 3,3-bis(4-hidroxifenil)-3H-2,1λ⁶-benzoxatiol-1,1-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.38
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenol Red
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.