Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de fenol
Código de producto. 11490307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490307 250 g 250 g
11470307 10 g 10 g
11480307 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490307 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B21710.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 143-74-8 | C19H14O5S | 354.38 g/mol
Phenol red is used as a non absorbed marker in gravimetric method. It is a pH indicator used in cell biology laboratories and in home swimming pool test kits. It is used to check the kidney function based on the excreted phenol red by colorimetric method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El rojo de fenol se utiliza como marcador no absorbido en el análisis gravimétrico. Es un indicador de pH utilizado en laboratorios de biología celular y en kits de pruebas de piscina para el hogar. Se utiliza para analizar la función renal según el rojo de fenol excretado mediante colorimetría.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y metanol. Insoluble en cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-74-8
Fórmula molecular C19H14O5S
Peso molecular (g/mol) 354.38
Número MDL MFCD00003552
Clave InChI BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol red, phenolsulfonphthalein, fenolipuna, sulfonphthal, sulphental, sulphonthal, phenolsulphonphthalein, psp indicator, phenolsulfonephthalein, unii-i6g9y0j1oj
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol Red
Punto de ebullición >300°C
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 326470
Índice Merck 14,7247
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol and methanol. Insoluble in chloroform.
Nombre IUPAC 3,3-bis(4-hidroxifenil)-3H-2,1λ⁶-benzoxatiol-1,1-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.38