Learn More
Fenol-OD, TRC
Código de producto. 30412399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30412399 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30412399 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP318021100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol-OD
CAS 1003-66-3
Fórmula molecular C6 D H5 O
Cantidad 100 mg
Sinónimo Phenol-d (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), Phenol-d, Phenol-O-d, Phenol-O-D, Phenol-OD, (Hydroxy-d)benzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i/hD
SMILES [2H]Oc1ccccc1
Nombre IUPAC Deuterioxibenceno
Peso molecular (g/mol) 95.117
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.048