Learn More
Fenol, MP Biomedicals™
Código de producto. 11444966 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Código de producto. Cantidad
11444966 500 g
1 options
Código de producto. 11444966 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04818048
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Fenol, grado ultrapuro, sólido blanco
  • El fenol es útil para la extracción de ADN viral, plasmídico y fago, y para solubilizar y disociar proteínas.
  • Se utiliza como desinfectante general, ya sea en solución o mezclado con cal apagada, etc., para sanitarios, establos, pozos negros, pisos, desagües, etc.; para la fabricación de resinas artificiales incoloras o de color claro, muchos compuestos orgánicos médicos e industriales y colorantes; como reactivo en análisis químicos.
  • Las soluciones acuosas se utilizan como anestésico tópico, antiséptico tópico y antipruriginoso tópico. El fenol se utiliza en extracciones de ADN para eliminar proteínas.
Especificaciones
CAS 108-95-2
Punto de fusión 182 °C (literatura)
Color Blanco
Densidad 1,071 g/mL a 25 °C (Lit.)
Punto de ebullición 182 °C (Literatura)
Temperatura de inflamación 174.2 °F/79 °C (Lit.)
Notas del porcentaje del ensayo Ultra Puregrade
Fórmula molecular C6H6O
Número MDL MFCD00002143
Cantidad 500 g
Número UN r
Beilstein 969616
Residuos después de la evaporación <0.05%
Sinónimo Hydroxybenzene, Carbolic acid, Phenic acid, Phenylic acid
Información de solubilidad Soluble en solución acuosa (5% - solución clara e incolora).
Clave InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC fenol
Peso molecular (g/mol) 94.11
Densidad del vapor 3.24 (contra el aire)(Lit.)
Presión de vapor 0,09 psi (55 °C); 0,36 mmHg (20 °C)(Lit.)
Porcentaje de pureza 0.999
Forma física Sólido