Learn More
Fenol licuado al 80 % (p/p) en agua, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10090280 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10090280 2.5 L Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 litro
1 options
Código de producto. 10090280 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/2315/PB17
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
CAS 108-95-2
Punto de fusión 40,5 °C
Color Rojo
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C6H6O
Número MDL MFCD00002143
Cantidad 2.5 L
Sinónimo carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
Clave InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC fenol
Peso molecular (g/mol) 94.11
PubChem CID 996
Densidad del vapor 3.2
ChEBI CHEBI:15882
Formula Weight (peso de la fórmula) 94,0414g/mol
Presión de vapor 1mmHg 40
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenol liquified
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.