Learn More
Fenol-indo-2,6-diclorofenol, sal sódica, puro, comprimidos, Fisher Chemical
Código de producto. 10040300 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 Tablets
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
20 TAB
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10040300 20 Tablets Frasco de vidrio ámbar 20 TAB
1 options
Código de producto. 10040300 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/2392/82
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 620-45-1
Color Verde
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 20 Tablets
Fórmula molecular C12H6Cl2NNaO2
Número MDL MFCD00150014
Sinónimo 2,6-dichloroindophenol sodium salt, 2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt, tillman's reagent, tillman's reagenz, dichlorphenol-indophenolnatrium, 2,6-dichloroindophenol sodium, unii-kad7q8xo1y, sodium 2,6-dichloroindophenol, sodium 2,6-dichloroindophenolate, 2,6-dichloroindophenol, sodium salt
Clave InChI FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1
Nombre IUPAC sodio; 4-[(3,5-dicloro-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-iliden)amino]fenolato
Peso molecular (g/mol) 290.07
PubChem CID 23697355
ChEBI CHEBI:948
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.9701g/mol
Envase Frasco de vidrio ámbar