Learn More
Cristales sueltos de fenol, certificado AR, para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, británica (BP) y de EE. UU. (USP), Fisher Chemical™
Código de producto. 10569380 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
2 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10569380 1 kg 1 KG
10734381 500 g 500 GR
10345810 2 kg 2 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10569380 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/2360/60
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
C6H6O, número CAS: 108-95-2, oxibenceno, hidroxibenceno, ácido carbólico, hidróxido de fenilo, monofenol, hidrato de fenilo, ácido fénico, ácido fenílico, alcohol fenílico, bencenol, 1 kg, 182 °C, CHEBI:15882, incoloro a blanco, 94,11 g/mol, ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N, 39 °C, 2143, 94,113 | CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94,11 g/mol
C6H6O, número CAS-108-95-2, oxibenceno, hidroxibenceno, ácido carbólico, hidróxido de fenilo, monofenol, hidrato de fenilo, ácido fénico, ácido fenílico, alcohol fenílico, bencenol, 1 kg, 182 °C, CHEBI:15882, incoloro a blanco, 94,11 g/mol, ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N, 39 °C, 2143, 94,113
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-95-2
Fórmula molecular C6H6O
Peso molecular (g/mol) 94.11
Número MDL MFCD00002143
Clave InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Nombre IUPAC fenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol Detached Crystals
Punto de fusión 39°C
Color Incoloro a blanco
pH 6
Punto de ebullición 182°C
Envase Jarra para polvos de plástico
Cantidad 1 kg
Viscosidad 3.437 mPaS (50°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.11g/mol
Presión de vapor 0.4mbar at 20°C
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.