Learn More
Fenol, cristales separados, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11432418 500 g 500 g
11422418 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11432418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15760.36
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94.11 g/mol
El fenol se utiliza como precursor de la ciclohexanona, plásticos, detergentes no iónicos y fármacos como la aspirina. Actúa como anestésico en Chloraseptic. Reacciona con acetona para obtener bisfenol-A, que se utiliza en la síntesis de policarbonatos y resinas de epóxido. También se utiliza en la fabricación de resinas sintéticas, colorantes, productos farmacéuticos, agentes de curtido sintéticos, perfumes, aceites lubricantes y disolventes. En biología molecular, se utiliza en la extracción de ácido nucleico de los tejidos, mediante la técnica de extracción de fenol-cloroformo líquido/líquido. Es un componente activo de los decapantes, que se utiliza para la eliminación de epoxi y poliuretano. También se utiliza en la preparación de cosméticos, tintes de cabello y preparados para aclarar la piel. En el campo de la medicina, su aerosol es útil para ayudar al dolor de garganta.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, cloroformo, éter, benceno, glicerol, acetona, disulfuro de carbono e hidróxidos alcalinos acuosos.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-95-2
Fórmula molecular C6H6O
Peso molecular (g/mol) 94.11
Número MDL MFCD00002143
Clave InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Nombre IUPAC fenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol
Nombre de nota detached crystals
Punto de fusión 40°C to 43°C
Densidad 1.071
Punto de ebullición 181°C
Temperatura de inflamación 79°C (175°F)
Olor Sweet
Cantidad 500 g
Número UN UN1671
Beilstein 969616
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,7241
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,chloroform,ether,benzene,glycerol,acetone,carbon disulfide and aqueous alkali hydroxides.
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.11
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: phenol