Learn More
Fenol-d6, CDN
Código de producto. 30310574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30310574 5 g 5 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30310574 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND00295G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol D6
CAS 13127-88-3
Fórmula molecular C6 2H6 O
Cantidad 5 g
Sinónimo Phenol-D6, Phen-2,3,4,5,6-d5-ol-d, Phenol-d6 (7 CI,8 CI,9 CI), Hexadeuteriophenol
Fórmula InChI InChI=1 S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D/hD
SMILES [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1[2 H]
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-deuterioxietano
Peso molecular (g/mol) 100.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0795 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity