Learn More
Fenol D6 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenol D6 |
| CAS | 13127-88-3 |
| Disolvente o matriz | Acetonitrile |
| Fórmula molecular | C6 2H6 O |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Phenol-D6, Phen-2,3,4,5,6-d5-ol-d, Phenol-d6 (7CI,8CI,9CI), Hexadeuteriophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,2D,3D,4D,5D/hD |
| SMILES | [2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-deuterioxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 100.15 |
| Mostrar más |