Learn More
Fenol D5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenol-d5 |
| CAS | 4165-62-2 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C6 D5 H O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Phenol-2,3,4,5,6 D5, Phenol (ring-D5), Phen-2,3,4,5,6-d5-ol, Phen-d5-ol (7CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenol, Phenol D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5,6-pentadeuteriofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 99.14 |
| Mostrar más |