Learn More
Phenol-d1, 95% (Isotopic), Thermo Scientific™
Código de producto. 15447987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15447987 5 g 5 g
15437987 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15447987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51100.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1003-66-3
Fórmula molecular C6H5DO
Peso molecular (g/mol) 95.12
Número MDL MFCD01075468
Clave InChI ISWSIDIOOBJBQZ-DYCDLGHISA-N
Sinónimo phenol-d, phenol-d1, o-2h phenol, phenol-od, 2 h oxy benzene
PubChem CID 12205409
Nombre IUPAC [(²H)oxy]benzene
SMILES [2H]OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol-d1
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.082
Sensibilidad Air and Light
Cantidad 5 g
Punto de fusión 40°C to 42°C
Punto de ebullición 182°C
Número UN UN1671
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.12
Porcentaje de pureza 95%