Learn More
Phenol-d1, 95% (Isotopic), Thermo Scientific™
Código de producto. 15437987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437987 1 g 1 g
15447987 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15437987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51100.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1003-66-3
Fórmula molecular C6H5DO
Peso molecular (g/mol) 95.12
Número MDL MFCD01075468
Clave InChI ISWSIDIOOBJBQZ-DYCDLGHISA-N
Sinónimo phenol-d, phenol-d1, o-2h phenol, phenol-od, 2 h oxy benzene
PubChem CID 12205409
Nombre IUPAC [(²H)oxy]benzene
SMILES [2H]OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol-d1
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.082
Sensibilidad Air and Light
Cantidad 1 g
Punto de fusión 40°C to 42°C
Punto de ebullición 182°C
Número UN UN1671
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.12
Porcentaje de pureza 95%