Learn More
Fenol, cristales, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Código de producto. 10000400 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10000400 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10000400 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 0188.0500
Excede las especificaciones ACS
Especificaciones
Punto de fusión 40.8°C
Punto de ebullición 181.8°C (1013 hPa)
CAS 108-95-2
Claridad Passes Test
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99.0%
Fórmula molecular C6H6O
Número MDL MFCD00002143
Sinónimo Carbolic acid , Hydroxybenzene , Phenylalcohol
Clave InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC fenol
Peso molecular (g/mol) 94.11
Envase Frasco de plástico para sólidos
Densidad 1.06 g/cm³ (20°C)
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación 81°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.