Learn More
Phenol (Crystallized), Fisher BioReagents
Código de producto. 10698973
Change view
Click to view available options
:
Amber Glass/Poison Pack; 100g
Código de producto.
10698973 Amber Glass/Poison Pack; 100g
1 options
Código de producto. 10698973
Marca: Fisher BioReagents BP226100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Phenol is used in nucleic acid purification procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol
CAS 108-95-2
Punto de fusión 39°C
Color Incolora
Densidad 1.070g/cm³
pH 4 to 5
Punto de ebullición 182°C
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Envase Amber Glass/Poison Pack
Fórmula molecular C6H6O
Fórmula lineal C6H5OH
Número MDL MFCD00002143
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 7354
Sinónimo carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
Clave InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC fenol
Peso molecular (g/mol) 94.11
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Viscosidad 3.437 mPa/s (50°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.11
Presión de vapor 0.4mbar at 20°C
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.