Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fenol:cloroformo:alcohol isoamilo 25:24:1, preparado para su uso aq saturado. Solución, pH 5,2
Código de producto. 15405805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
400 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
400 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405805 400 mL 400 ml
15495795 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405805 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62336.AN
Solicitar formato a granel o personalizado
Phenol-Chloroform-Isoamyl alcohol mixture in the ratio of 25:24:1 (v/v/v), CAS # 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3, is a solution used in the purification of nucleic acids.
Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1 is used in the extraction of DNA for the generation of DNA minisatellite fingerprints. It is also used for purifying RNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • Esta solución contiene una mezcla de cloroformo puro, alcohol isoamilo y fenol saturados con Tris-EDTA, con un pH estabilizado de 8,0
Aplicaciones
  • La solución de mezcla de alcohol fenol-cloroformo-isoamilo (25:24:1) se utiliza en la extracción de ácidos nucleicos, ADN y ARN
  • Cuando se extraen ácidos nucleicos con la solución de mezcla de alcohol fenolcloroformo-isoamilo, se consigue una separación de componentes clara.Las proteínas presentes en la muestra se desnaturalizan y eliminan (se recogen en la fase orgánica o en la fase intermedia), mientras que los ácidos nucleicos permanecen en la fase acuosa.El cloroformo desnaturaliza las proteínas y facilita la separación de las fases acuosas y orgánicas, y el alcohol isoamilo reduce la formación de espuma durante la extracción.
  • También se utiliza para generar huellas de minisatélites de ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136112-00-0
Fórmula molecular C12H19Cl3O2
Peso molecular (g/mol) 301.632
Número MDL MFCD00133763
Clave InChI ZYWFEOZQIUMEGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, chloroform; isoamyl alcohol; phenol, phenol chloroform isoamyl alcohol, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 125:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 25:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, vetec tm reagent grade, 25:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 49.5:49.5:1, phenol:chloroform:isoamyl alcohol 25:24:1, ready-to-use saturated aqueous solution, ph 5.2, with alkaline buffer, phenol:chloroform:isoamyl alcohol 25:24:1, ready-to-use saturated aqueous solution, ph 6.7, with alkaline buffer
PubChem CID 66587205
Nombre IUPAC Cloroformo; 3-metilbutan-1-ol; fenol
SMILES CC(C)CCO.C1=CC=C(C=C1)O.C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1
Color Incolora
Nombre de nota Ready-to-Use saturated aq. soln.
Número UN UN2922
Información de solubilidad Soluble in water.
pH 5.2
Cantidad 400 mL
Forma física Líquido