Learn More
Fenol/cloroformo/alcohol isoamilo (mezcla 25:24:1, pH 6,7/8,0, liq.), Fisher BioReagents™
Descripción
Para la extracción de proteínas a partir de preparados de ácido nucleico crudo
Esta mezcla se utiliza para extraer proteínas de preparados crudos de ácido nucleico. La solución viene con una botella de Tris que debe usarse para equilibrar el pH.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol |
| Color | Transparente |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99.0 |
| Densidad | 1.280g/cm³ |
| Porcentaje de pureza | ≥99.0% |
| Identificación | Pass Test |
| Envase | Envase de veneno/vidrio ámbar revestido |
| pH | 6.8 to 8.2 |
| Cantidad | 100 mL |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol (25:24:1 Mixture)
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Chloroform, Phenol,Isoamyl alcohol