Learn More
Fenol, 99+ %, para bioquímica, cristales sueltos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15556186 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1.5 kg
Tamaño de la unidad:
1.50 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15556186 1.5 kg 1.50 Kg
1 options
Código de producto. 15556186 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180780015
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol
CAS 108-95-2
Punto de fusión 39.0°C to 42.0°C
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 182.0°C
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Fórmula molecular C6H6O
Fórmula lineal C6H5OH
Número MDL MFCD00002143
Cantidad 1.5 kg
Beilstein 06,11
Residuos después de la evaporación 0.05% max.
Fieser 01,828; 13,166; 14,88
Índice Merck 15,7354
Gravedad específica 1.07
Sinónimo carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
Información de solubilidad Solubility in water: 8.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq. alkali hydroxides, soluble in alcohol, chloroform, ether, glycerol,, carbon disulfide and fixed oils, 1g/12mL benzene, practically insoluble in petroleum ether
Clave InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC fenol
Peso molecular (g/mol) 94.11
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Viscosidad 3.437 mPa.s (50°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.11
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Bioquímica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.