Learn More
Fenol-2,4,6-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenol 2,4,6-d3 |
| CAS | 7329-50-2 |
| Fórmula molecular | C6 2H3 H3 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Phen-2,4,6-d3-ol, Phenol-2,4,6-d3, Phenol 2,4,6-D3, 2,4,6-Trideuteriophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1cc([2H])c(O)c([2H])c1 |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-trideuteriofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 97.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.0607 |