Learn More
Fenol-13C6, TRC
Código de producto. 30426475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30426475 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30426475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP31800250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol 13C6
CAS 89059-34-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular 13C6H6O
Cantidad 50 mg
Sinónimo Phenol-1,2,3,4,5,6-13C6, Phenol-13C6 (9CI), [13C6]-Phenol, Phenol (13C6), Phenol 13C6
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMILES O[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
Nombre IUPAC (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexatrienol
Peso molecular (g/mol) 100.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.062
Porcentaje de pureza >95