Learn More
Fenmedipama, TRC
Código de producto. 30135332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135332 5 g 5 g
17993745 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135332 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3146005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13684-63-4
Fórmula molecular C16 H16 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 300.31
Sinónimo Carbamic acid, N-(3-methylphenyl)-, 3-[(methoxycarbonyl)amino]phenyl ester, Carbamic acid, (3-methylphenyl)-, 3-[(methoxycarbonyl)amino]phenyl ester (9CI), Carbanilic acid, m-hydroxy-, methyl ester, m-methylcarbanilate (ester) (8CI), Carbanilic acid, m-methyl-, ester with methyl m-hydroxycarbanilate (8CI), 3-(Carbomethoxyamino)phenyl 3-methylcarbanilate, 3-[(Methoxycarbonyl)amino]phenyl N-(3-methylphenyl)carbamate, Betanal, Fenifan, Fenmedifam, Kemifam, Kemifam FL, Kontakt, Kontakt (herbicide), Kontakt FCS, Methyl 3-(m-tolylcarbamoyl)carbanilate, Methyl N-[3-[N-(3-methylphenyl)carbamoyloxy]phenyl]carbamate, Methyl N-[3-[N'-(3'-methylphenyl)carbamoyloxy]phenyl]carbamate, Methyl m-hydroxycarbanilate m-methylcarbanilate, Phenmedipham, SN 38584, Stepham, Synbetan P, Vangard
Nombre IUPAC [3-(metoxicarbonilamino)fenilo] N-(3-metilfenil)carbamato
SMILES COC(=O)Nc1cccc(OC(=O)Nc2cccc(C)c2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenmedipham
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N2O4/c1-11-5-3-6-12(9-11)18-16(20)22-14-8-4-7-13(10-14)17-15(19)21-2/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.111