Learn More
Fenmedipam-etilo, TRC
Código de producto. 30425584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425584 500 mg 500 miligramos
30417309 250 mg 250 miligramos
30409117 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425584 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP314605500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13684-44-1
Fórmula molecular C17 H18 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 314.34
Sinónimo Carbamic acid, (3-methylphenyl)-, 3-[(ethoxycarbonyl)amino]phenyl ester (9CI), Carbanilic acid, m-hydroxy-, ethyl ester, m-methylcarbanilate (ester) (8CI), Carbanilic acid, m-methyl-, ester with ethyl m-hydroxycarbanilate (8CI), 3-Ethoxycarbonylaminophenyl N-3-methylphenylcarbamate, Ethyl N-[3-[N-(3-methylphenyl)carbamoyloxy]phenyl]carbamate, Ethyl N-[3-[N'-(3'-methylphenyl)carbamoyloxy]phenyl]carbamate, Phenmedipham-ethyl
Nombre IUPAC [3-(etoxicarbonilamino)fenilo] N-(3-metilfenil)carbamato
SMILES CCOC(=O)Nc1cccc(OC(=O)Nc2cccc(C)c2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenmedipham-ethyl
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N2O4/c1-3-22-16(20)18-14-8-5-9-15(11-14)23-17(21)19-13-7-4-6-12(2)10-13/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,18,20)(H,19,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1267