Learn More
Fenmedifam-etilo 100 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311231
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311231 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311231 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16020500AC100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenmedipham-ethyl
CAS 13684-44-1
Nombres de analitos o componentes Phenmedipham-ethyl
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C17 H18 N2 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Carbamic acid, (3-methylphenyl)-, 3-[(ethoxycarbonyl)amino]phenyl ester (9CI), Carbanilic acid, m-hydroxy-, ethyl ester, m-methylcarbanilate (ester) (8CI), Carbanilic acid, m-methyl-, ester with ethyl m-hydroxycarbanilate (8CI), 3-Ethoxycarbonylaminophenyl N-3-methylphenylcarbamate, Ethyl N-[3-[N-(3-methylphenyl)carbamoyloxy]phenyl]carbamate, Ethyl N-[3-[N'-(3'-methylphenyl)carbamoyloxy]phenyl]carbamate, Phenmedipham-ethyl
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N2O4/c1-3-22-16(20)18-14-8-5-9-15(11-14)23-17(21)19-13-7-4-6-12(2)10-13/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,18,20)(H,19,21)
SMILES CCOC(=O)Nc1cccc(OC(=O)Nc2cccc(C)c2)c1
Nombre IUPAC N-(3-metilfenil)carbamato de [3-(etoxicarbonilamino)fenilo]
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 314.34
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1267 g/mol