Learn More
Phenkapton (>90%), TRC
Código de producto. 18091150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18091150 5 mg 5 miligramos
18062550 25 mg 25 miligramos
18010240 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18091150 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2945755MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2275-14-1
Fórmula molecular C11 H15 Cl2 O2 P S3
Peso molecular (g/mol) 377.31
Sinónimo Phosphorodithioic acid, S-[[(2,5-dichlorophenyl)thio]methyl] O,O-diethyl ester, Methanethiol, (2,5-dichlorophenylthio)-, S-ester with O,O-di-Et phosphorodithioate (6CI), CMP, CMP (pesticide), ENT 25585, G 28029, Geigy 28029, Geigy G 28029, O,O-Diethyl S-(2,5-dichlorophenylthiomethyl) dithiophosphate, O,O-Diethyl S-(2,5-dichlorophenylthiomethyl) phosphorodithioate, O,O-Diethyl S-(2,5-dichlorophenylthiomethyl) phosphorothiolothionate, Phencapton, Phenkapton, Phenkaptone, Phenudin, Phenudine, S-(2,5-Dichlorophenylthiomethyl) O,O-diethyl phosphorodithioate
Nombre IUPAC (2,5-diclorofenil)sulfanilmetilsulfanil-dietoxi-sulfanilideno-λ^{5}-fosfano
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCSc1cc(Cl)ccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenkapton
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15Cl2O2PS3/c1-3-14-16(17,15-4-2)19-8-18-11-7-9(12)5-6-10(11)13/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.9349