Learn More
Feniramina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pheniramine |
| CAS | 86-21-5 |
| Fórmula molecular | C16 H20 N2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (3RS)-N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine, Brompheniramine Maleate Imp. C (EP), 2-Pyridinepropanamine','N,N-dimethyl-γ-phenyl- (9CI','ACI), N,N-Dimethyl-γ-phenyl-2-pyridinepropanamine (ACI), Pyridine','2-[α-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]- (8CI), (±)-Pheniramine, 1-Phenyl-1-(2-pyridyl)-3-di-methylaminopropane, 2-[α-(2-Dimethylaminoethyl)benzyl]pyridine, 3-Phenyl-3-(2-pyridyl)-N,N-dimethylpropylamine, NSC 47965, Pheniramine, Propheniramine, Prophenpyridamine, Pyriton, Tripoton |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20N2/c1-18(2)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16/h3-10,12,15H,11,13H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCC(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-3-fenil-3-piridin-2-ilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 240.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.1626 |