Learn More
N-óxido de feniramina, Mikromol™
Descripción
N-óxido de feniramina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pheniramine N-Oxide |
| CAS | 12656-98-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Pheniramine N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H20 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pheniramine N-oxide, 1-Phenyl-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane N-Oxide, N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine N-oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20N2O/c1-18(2,19)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16/h3-10,12,15H,11,13H2,1-2H3 |
| SMILES | C[N+](C)([O-])CCC(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | Óxido de N,N-dimetil-3-fenil-3-piridin-2-ilpropan-1-amina |
| Mostrar más |