Learn More
Feniramina, Mikromol™
Descripción
Feniramina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pheniramine |
| CAS | 86-21-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Pheniramine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H20 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Brompheniramine Maleate Imp. C (EP), Brompheniramine Imp. C (EP), (3RS)-N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine, Pheniramine, Brompheniramine Maleate Impurity C, Brompheniramine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20N2/c1-18(2)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16/h3-10,12,15H,11,13H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCC(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-3-fenil-3-piridin-2-ilpropan-1-amina |
| Mostrar más |