Learn More
Feniramina, LoGiCal
Código de producto. 30458165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458165 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458165 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0059.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pheniramine
CAS 86-21-5
Nombres de analitos o componentes Pheniramine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H20 N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Brompheniramine Maleate Imp. C (EP), Brompheniramine Imp. C (EP), (3RS)-N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine, Pheniramine, Brompheniramine Maleate Impurity C, Brompheniramine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N2/c1-18(2)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16/h3-10,12,15H,11,13H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)CCC(c1ccccc1)c2ccccn2
Nombre IUPAC N,N-dimetil-3-fenil-3-piridin-2-ilpropan-1-amina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 240.34
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.1626 g/mol