Learn More
Clorhidrato de feniprazina, LoGiCal
Código de producto. 30460735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30460735 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460735 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1755.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pheniprazine Hydrochloride
CAS 66-05-7
Nombres de analitos o componentes Pheniprazine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H14 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pheniprazine Hydrochloride, Hydrazine, (1-methyl-2-phenylethyl)-, hydrochloride (1:1), Hydrazine, (1-methyl-2-phenylethyl)-, monohydrochloride, Hydrazine, (α-methylphenethyl)-, monohydrochloride, (1-Methyl-2-phenylethyl)hydrazinium chloride, (±)-Pheniprazine hydrochloride, Catral, Catron hydrochloride, Catroniacid, Catroniazid, Cavodil, JB 516, NSC 17766, NSC 78085, Pheniprazine hydrochloride, Phenizine hydrochloride, Phenylisopropylhydrazine hydrochloride, β-Phenylisopropylhydrazine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N2.ClH/c1-8(11-10)7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,8,11H,7,10H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC(Cc1ccccc1)NN
Nombre IUPAC clorhidrato de 1-fenilpropan-2-ilhidrazina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 186.68
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0924 g/mol