Learn More
Phenindione, MedChemExpress
Código de producto. 16484327
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16484327 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16484327 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0325
MedChemExpress Phenindione is an anticoagulant which functions as a Vitamin K antagonist.
Phenindione is an anticoagulant which functions as a Vitamin K antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenindione
CAS 83-12-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Rectadione
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (449.96 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C(C2=CC=CC=C2)C(C3=C1C=CC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 222.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza 99.22%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation