Learn More
Fenindiona, LoGiCal
Código de producto. 30457861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457861 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457861 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1792.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenindione
CAS 83-12-5
Nombres de analitos o componentes Phenindione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H10 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-phenyl-, 1,3-Indandione, 2-phenyl- (6CI,8CI), 2-Phenyl-1,3-diketohydrindene, 2-Phenyl-1,3-indandione, 2-Phenyl-1,3-indanedione, 2-Phenyl-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-Phenylindandione, Athrombon, Bindan, Cronodione, Danedion, Danilon, Danilone, Diadilan, Dindevan, Dineval, Diophindane, Emandion, Emandione, Fenhydren, Fenilin, Fenindion, Hedulin, Hemolidione, Indema, Indion, Indon, NSC 41693, PID, Phenhydren, Phenillin, Phenindione, Phenylen, Phenylin, Phenylindione, Pindione, Rectadione, Theradione, Thrombasal, Tromazal, Trombol
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O2/c16-14-11-8-4-5-9-12(11)15(17)13(14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
Tipo de solución Neat
SMILES O=C1C(C(=O)c2ccccc12)c3ccccc3
Nombre IUPAC 2-fenilindeno-1,3-diona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 222.24
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0681 g/mol