Learn More
Fenidona, TRC
Código de producto. 30411560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411560 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30411560 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2972535G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenidone
CAS 92-43-3
Fórmula molecular C9H10N2O
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Phenyl-3-pyrazolidinone, 1-Phenyl-3-oxopyrazolidine, 1-Phenyl-3-pyrazolidone, 1-Phenylpyrazolidine-3-one, Fenidon, Phenidone
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-6-7-11(10-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,12)
SMILES O=C1CCN(N1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-fenilpirazolidin-3-ona
Peso molecular (g/mol) 162.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0793