Learn More
Fenidona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenidone |
| CAS | 92-43-3 |
| Fórmula molecular | C9H10N2O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Phenyl-3-pyrazolidinone, 1-Phenyl-3-oxopyrazolidine, 1-Phenyl-3-pyrazolidone, 1-Phenylpyrazolidine-3-one, Fenidon, Phenidone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-6-7-11(10-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,12) |
| SMILES | O=C1CCN(N1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-fenilpirazolidin-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 162.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0793 |