Learn More
Clorhidrato de fenibut, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenibut Hydrochloride |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c11-7-9(6-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13);1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0713 |
| Porcentaje de pureza | >95% |