Learn More
Clorhidrato de fenibut, TRC
Código de producto. 17910535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17910535 10 g 10 g
17973365 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17910535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP29697010G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3060-41-1
Fórmula molecular C10 H13 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 215.68
Sinónimo Benzenepropanoic acid, β-(aminomethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzenepropanoic acid, β-(aminomethyl)-, hydrochloride (9CI), Hydrocinnamic acid, β-(aminomethyl)-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 4-Amino-3-phenylbutanoic acid hydrochloride, β-Phenyl-GABA hydrochloride, γ-Amino-β-phenylbutyric acid hydrochloride, Phenibut hydrochloride
Nombre IUPAC ácido 4-amino-3-fenilbutanoico; Cloruro
SMILES Cl.NCC(CC(=O)O)c1ccccc1
Specifications
Nombre del producto químico o material Phenibut Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c11-7-9(6-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0713
Porcentaje de pureza >95%