Learn More
Clorhidrato de fenglutarimida, Mikromol™
Código de producto. 30051149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30051149 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30051149 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3210.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de fenglutarimida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Phenglutarimide Hydrochloride
CAS 1674-96-0
Nombres de analitos o componentes Phenglutarimide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H24 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2,6-Piperidinedione, 3-[2-(diethylamino)ethyl]-3-phenyl-, hydrochloride (1:1), 2,6-Piperidinedione, 3-[2-(diethylamino)ethyl]-3-phenyl-, monohydrochloride (9CI), Glutarimide, 2-[2-(diethylamino)ethyl]-2-phenyl-, hydrochloride (7CI), Glutarimide, 2-[2-(diethylamino)ethyl]-2-phenyl-, monohydrochloride (8CI), Aturbal, Aturban, Aturban hydrochloride, Aturbane, Phenglutarimide hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24N2O2.ClH/c1-3-19(4-2)13-12-17(14-8-6-5-7-9-14)11-10-15(20)18-16(17)21;/h5-9H,3-4,10-13H2,1-2H3,(H,18,20,21);1H
SMILES Cl.CCN(CC)CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 3-[2-(dietilamino)etil]-3-fenilpiperidina-2,6-diona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 324.85
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1605 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.