Learn More
Clorhidrato de fenglutarimida, Mikromol™
Beskrivelse
Clorhidrato de fenglutarimida
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Phenglutarimide Hydrochloride |
| CAS | 1674-96-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Phenglutarimide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H24 N2 O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2,6-Piperidinedione, 3-[2-(diethylamino)ethyl]-3-phenyl-, hydrochloride (1:1), 2,6-Piperidinedione, 3-[2-(diethylamino)ethyl]-3-phenyl-, monohydrochloride (9CI), Glutarimide, 2-[2-(diethylamino)ethyl]-2-phenyl-, hydrochloride (7CI), Glutarimide, 2-[2-(diethylamino)ethyl]-2-phenyl-, monohydrochloride (8CI), Aturbal, Aturban, Aturban hydrochloride, Aturbane, Phenglutarimide hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H24N2O2.ClH/c1-3-19(4-2)13-12-17(14-8-6-5-7-9-14)11-10-15(20)18-16(17)21;/h5-9H,3-4,10-13H2,1-2H3,(H,18,20,21);1H |
| SMILES | Cl.CCN(CC)CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 3-[2-(dietilamino)etil]-3-fenilpiperidina-2,6-diona;clorhidrato |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?