Learn More
Clorhidrato de fenglutarimida, LoGiCal
Código de producto. 30463579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463579 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463579 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3210.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenglutarimide Hydrochloride
CAS 1674-96-0
Nombres de analitos o componentes Phenglutarimide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H24 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,6-Piperidinedione, 3-[2-(diethylamino)ethyl]-3-phenyl-, hydrochloride (1:1), 2,6-Piperidinedione, 3-[2-(diethylamino)ethyl]-3-phenyl-, monohydrochloride (9CI), Glutarimide, 2-[2-(diethylamino)ethyl]-2-phenyl-, hydrochloride (7CI), Glutarimide, 2-[2-(diethylamino)ethyl]-2-phenyl-, monohydrochloride (8CI), Aturbal, Aturban, Aturban hydrochloride, Aturbane, Phenglutarimide hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24N2O2.ClH/c1-3-19(4-2)13-12-17(14-8-6-5-7-9-14)11-10-15(20)18-16(17)21;/h5-9H,3-4,10-13H2,1-2H3,(H,18,20,21);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCN(CC)CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 3-[2-(dietilamino)etil]-3-fenilpiperidina-2,6-diona;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 324.85
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1605 g/mol