Learn More
Fenformina clorhidrato, TRC
Código de producto. 30423794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423794 5 g 5 g
30423427 10 g -
30410304 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423794 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2969005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 834-28-6
Fórmula molecular C10 H15 N5 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 241.72
Sinónimo Imidodicarbonimidic diamide, N-(2-phenylethyl)-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1-phenethyl-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-(2-phenylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(2-Phenylethyl)biguanide hydrochloride, 1-Phenethylbiguanide hydrochloride, 1-β-Phenylethylbiguanide hydrochloride, Azucaps, DBI-TD, Debeone DT, Debinyl, Dibein, Dipar, Feguanide, Glucopostin, Insoral, Lentobetic, Meltrol, N-Phenethylbiguanide hydrochloride, Normoglucina, N'-β-Phenylethylbiguanide-hydrochloride, Phenethylbiguanide hydrochloride, Phenformin hydrochloride, α-Phenethylbiguanide hydrochloride
Nombre IUPAC 1-carbamimidoil-3-(2-feniletil)guanidina; Cloruro
SMILES Cl.NC(=N)NC(=N)NCCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenformin Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N5.ClH/c11-9(12)15-10(13)14-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H6,11,12,13,14,15);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.1094
Porcentaje de pureza >95%