Learn More
Phenformin hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16489587
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
16489587 5 g 5 g
16471609 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 16489587
Marca: Medchem Express HY16397A
MedChemExpress Phenformin hydrochloride is an anti-diabetic drug from the biguanide class, can activate AMPK activity.
Phenformin hydrochloride is an anti-diabetic drug from the biguanide class, can activate AMPK activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenformin hydrochloride
Forma física Powder
CAS 834-28-6
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H16ClN5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Phenethylbiguanide hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 12.5 mg/mL (51.71 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.14 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with 1M HCl) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble)
SMILES NC(NC(NCCC1=CC=CC=C1)=N)=N.Cl
Peso molecular (g/mol) 241.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.72
Porcentaje de pureza 98.0%