Learn More
Clorhidrato de fenformina, LoGiCal
Código de producto. 30462541
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462541 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462541 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1574.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenformin Hydrochloride
CAS 834-28-6
Nombres de analitos o componentes Phenformin Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H15 N5 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Imidodicarbonimidic diamide, N-(2-phenylethyl)-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1-phenethyl-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-(2-phenylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(2-Phenylethyl)biguanide hydrochloride, 1-Phenethylbiguanide hydrochloride, Azucaps, DBI-TD, Debeone DT, Debinyl, Dibein, Dipar, Feguanide, Glucopostin, Insoral, Lentobetic, Meltrol, N-Phenethylbiguanide hydrochloride, Normoglucina, Phenethylbiguanide hydrochloride, Phenformin hydrochloride, N'-beta-Phenylethylbiguanide-hydrochloride, alpha-Phenethylbiguanide hydrochloride, 1-beta-Phenylethylbiguanide hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N5.ClH/c11-9(12)15-10(13)14-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H6,11,12,13,14,15);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.NC(=N)NC(=N)NCCc1ccccc1
Nombre IUPAC 1-carbamimidoil-3-(2-feniletil)guanidina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 241.72
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.1094 g/mol