Learn More
Thermo Scientific Chemicals Feneturida
Código de producto. 16524344 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16524344 5 g 5 g
16534344 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16524344 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 381440050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90-49-3 | C11H14N2O2 | 206.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-49-3
Fórmula molecular C11H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 206.25
Clave InChI AJOQSQHYDOFIOX-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC (2-fenilbutanoil)urea
SMILES CCC(C(=O)NC(N)=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pheneturide
Punto de fusión 149.0°C to 152.0°C
Fórmula lineal NH2C(O)NHC(O)CH(C6H5)CH2CH3
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 7344
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: < 0.5 g/L Other solubilities: soluble in other organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pheneturide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylphenacemide